4-Nitrophenyl octanoate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
L12022.03 L12022.06
L12022.03EA 450 NOK
L12022.03 L12022.06
4-Nitrophenyl octanoate 96%
4-Nitrophenyl octanoate
Refractive Index: 1.5130
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Tetthet: 1,082
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00024665
CAS-nummer: 1956-10-1