2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)ethanol
L19217.14 L19217.06
L19217.14EA 3025 NOK
L19217.14 L19217.06
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Purity: 98+% CAS No.: 61439-59-6 Molecular Formula: C15H16O2 Formula Weight: 228.29 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 2054624 MDL No.: MFCD00017532
Formel: C₁₅H₁₆O₂
MW: 228,29 g/mol
Smeltepunkt: 85…87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00017532
CAS-nummer: 61439-59-6
EINECS: 262-795-2