1-Heksadekanol NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
CE120-12KG CE120-2.5KG
SPCMCE120-12KGEA 21625 NOK
SPCMCE120-12KG SPCMCE120-2.5KG
1-Heksadekanol NF
1-Heksadekanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242,45 g/mol
Kokepunkt: 305…330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 46…52 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004760
CAS-nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Indeks: 13,02037
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 90% Min.