Natriumdodecylsulfat NF, Ph. Eur., BP, JP
Leverandør: Spectrum Chemical
Danger
SPCMSO180-45KGBLEA 0 NOK
SPCMSO180-45KGBL SPCMSO180-1KG SPCMSO180-12KG SPCMSO180-2.5KG
Natriumdodecylsulfat NF, Ph. Eur., BP, JP
Natriumdodecylsulfat
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Smeltepunkt: 204…207 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036175
CAS-nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 13,08710
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 85% Min.