Cyanocobalamin, crystalline USP
Leverandør: Spectrum Chemical
CY105-1KGBL CY105-100GMBL CY105-25GM
SPCMCY105-1KGBLEA 0 NOK
SPCMCY105-1KGBL SPCMCY105-100GMBL SPCMCY105-25GM
Cyanocobalamin, crystalline USP
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Smeltepunkt: 320 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151092
CAS-nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Indeks: 12,10152
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 96% Min.