L(+)-Cystein
Leverandør: Spectrum Chemical
Warning
Synonymer: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
CY110-1KG CY110-25KGBL CY110-50KGBL
SPCMCY110-1KGEA 15850 NOK
SPCMCY110-1KG SPCMCY110-25KGBL SPCMCY110-50KGBL
L(+)-Cystein
L(+)-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121,16 g/mol
Kokepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115 °C
Tetthet: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064306
CAS-nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98% Min.