Dietylenglykol
Leverandør: Spectrum Chemical
Warning
D1027-200LTBL D1027-20LT
SPCMD1027-200LTBLEA 47125 NOK
SPCMD1027-200LTBL SPCMD1027-20LT
Dietylenglykol
Dietylenglykol
Formel: C₄H₁₀O₃
Kokepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –10 °C
Tetthet: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 123 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002882
CAS-nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Indeks: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 97% Min.