Zinkklorid, granular JP, USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Danger
ZI105-12KG ZI105-2.5KG ZI105-50KGBL ZI105-100GM ZI105-500GM
SPCMZI105-12KGEA 31675 NOK
SPCMZI105-12KG SPCMZI105-2.5KG SPCMZI105-50KGBL SPCMZI105-100GM SPCMZI105-500GM
Zinkklorid, granular JP, USP
Zinkklorid
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: ZnCl₂
Kokepunkt: 732 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 283 °C
Tetthet: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
FN: 2331
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,10185
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 97% Min.