Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Leverandør: Spectrum Chemical
Warning
D2343-1KG D2343-25KGBL D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA 18550 NOK
SPCMD2343-1KG SPCMD2343-25KGBL SPCMD2343-50KGBL
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Kokepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 327 °C
Flash punkt: 188 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006299
CAS-nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98% Min.