Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Leverandør: Spectrum Chemical
|
Warning
|
D2343-1KG
D2343-25KGBL
D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA
18550
NOK
SPCMD2343-1KG
SPCMD2343-25KGBL
SPCMD2343-50KGBL
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formel:
C₇H₅NO₄ Kokepunkt: 357 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 327 °C Flash punkt: 188 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006299 CAS-nummer: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | 98% Min. |