Bismut(III)nitrat basisk, pulver USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Danger
BI150-12KG BI150-2.5KG BI150-50KGBL
SPCMBI150-12KGEA 0 NOK
SPCMBI150-12KG SPCMBI150-2.5KG SPCMBI150-50KGBL
Bismut(III)nitrat basisk, pulver USP
Bismut(III)nitrat basisk
Form: Powder
Formel: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Tetthet: 4,928 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00064844
CAS-nummer: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
FN: 1477
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 79% Min.