Bismut(III)nitrat basisk, pulver USP
Leverandør: Spectrum Chemical
|
Danger
|
BI150-12KG
BI150-2.5KG
BI150-50KGBL
SPCMBI150-12KGEA
0
NOK
SPCMBI150-12KG
SPCMBI150-2.5KG
SPCMBI150-50KGBL
Bismut(III)nitrat basisk, pulver USP
Bismut(III)nitrat basisk
Form: Powder
Formel:
Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄ Tetthet: 4,928 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00064844 CAS-nummer: 1304-85-4 EINECS: 215-136-8 FN: 1477 ADR: 5.1,II |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | 79% Min. |