Acetanilid
Leverandør: Spectrum Chemical
Warning
A1007-12KGBL A1007-1KG A1007-50KGBL
SPCMA1007-12KGBLEA 28450 NOK
SPCMA1007-12KGBL SPCMA1007-1KG SPCMA1007-50KGBL
Acetanilid
Acetanilide
Formel: C₈H₉NO
Kokepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115 °C
Tetthet: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 174 °C
MDL nummer: MFCD00008674
CAS-nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Indeks: 13,00051
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% Min.