Fumarsyre NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Warning
F1096-12KG F1096-2.5KG F1096-50KGBL
SPCMF1096-12KGEA 27550 NOK
SPCMF1096-12KG SPCMF1096-2.5KG SPCMF1096-50KGBL
Fumarsyre NF
Fumarsyre
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₄H₄O₄
Kokepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 287 °C
Tetthet: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 273 °C
MDL nummer: MFCD00002700
CAS-nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Indeks: 13,04308
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99.5% Min.