Diammoniumhydrogenortofosfat, granular NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer:
Ammonium persulphate
SPCMA1244-12KGEA
20475
NOK
SPCMA1244-12KG
SPCMA1244-YY2836
SPCMA1244-2.5KG
SPCMA1244-45KGBL
Diammoniumhydrogenortofosfat, granular NF
Diammoniumhydrogenortofosfat
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formel:
(NH₄)₂HPO₄ MW: 132,06 g/mol Smeltepunkt: 185 °C Tetthet: 1,619 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00010891 CAS-nummer: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Merck Indeks: 13,00546 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | 96% Min. |