L-Alanin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
A1253-1KG A1253-25KGBL A1253-5KG
SPCMA1253-1KGEA 8875 NOK
SPCMA1253-1KG SPCMA1253-25KGBL SPCMA1253-5KG
L-Alanin USP
L-Alanine
Formel: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Kokepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064410
CAS-nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Indeks: 13,00203
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98.5% Min.