L(+)-Arginin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Warning
A1334-12KGBL A1334-1KG A1334-25KGBL A1334-50KGBL
SPCMA1334-12KGBLEA 26000 NOK
SPCMA1334-12KGBL SPCMA1334-1KG SPCMA1334-25KGBL SPCMA1334-50KGBL
L(+)-Arginin USP
L(+)-Arginine
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Kokepunkt: 368 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 238 °C
Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002635
CAS-nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Indeks: 13,00785
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98.5% Min.