L-Argininhydroklorid USP
Leverandør: Spectrum Chemical
A1337-12KGBL A1337-1KG A1337-50KGBL
SPCMA1337-12KGBLEA 45575 NOK
SPCMA1337-12KGBL SPCMA1337-1KG SPCMA1337-50KGBL
L-Argininhydroklorid USP
L-Arginine hydrochloride
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Smeltepunkt: 218 °C
Tetthet: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064550
CAS-nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Indeks: 13,00785
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98.5% Min.