Isopropyl myristate NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
IS145-200LTBL IS145-20LTMT IS145-4LTGL
SPCMIS145-200LTBLEA 65275 NOK
SPCMIS145-200LTBL SPCMIS145-20LTMT SPCMIS145-4LTGL
Isopropyl myristate NF
Isopropyl myristate
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Kokepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0…1 °C
Tetthet: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 150 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008982
CAS-nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Indeks: 13,05235
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 90% Min.