Isopropyl palmitate NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
IS160-200LTBL IS160-20LTMT IS160-4LTGL IS160-500MLGL
SPCMIS160-200LTBLEA 0 NOK
SPCMIS160-200LTBL SPCMIS160-20LTMT SPCMIS160-4LTGL SPCMIS160-500MLGL
Isopropyl palmitate NF
Isopropyl palmitate
Formel: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298,51 g/mol
Kokepunkt: 160 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 13,5 °C
Tetthet: 0,855 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00008993
CAS-nummer: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 90% Min.