Kalium benzoat NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: Benzoic acid potassium salt
P1181-12KG P1181-2.5KG P1181-45KGBL
SPCMP1181-12KGEA 10700 NOK
SPCMP1181-12KG SPCMP1181-2.5KG SPCMP1181-45KGBL
Kalium benzoat NF
Kalium benzoat
Formel: C₇H₅KO₂
MW: 160,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013061
CAS-nummer: 582-25-2
EINECS: 209-481-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% Min.