L(+)-Kaliumhydrogentartrat USP
Leverandør: Spectrum Chemical
P1801-12KG P1801-2.5KG P1801-50KGBL
SPCMP1801-12KGEA 17525 NOK
SPCMP1801-12KG SPCMP1801-2.5KG SPCMP1801-50KGBL
L(+)-Kaliumhydrogentartrat USP
L(+)-Kaliumhydrogentartrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COOH
Smeltepunkt: 250 °C
Tetthet: 1,943 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00065392
CAS-nummer: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Indeks: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% Min.