4-Aminobenzosyre USP
Leverandør: Spectrum Chemical
SPCMAM150-500GMEA 2975 NOK
SPCMAM150-500GM SPCMAM150-100GM SPCMAM150-12KG SPCMAM150-50KGBL SPCMAM150-YY2460
4-Aminobenzosyre USP
4-Aminobenzosyre
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 188 °C
Tetthet: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007894
CAS-nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Indeks: 13,00422
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98.5% Min.