4-Aminobutyric acid
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: GABA, γ-Aminobutyric acid
AM151-12KG AM151-25KGBL
SPCMAM151-12KGEA 63200 NOK
SPCMAM151-12KG SPCMAM151-25KGBL
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid
Melamine statement (available upon request) BSE/TSE statement (available upon request)
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Kokepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 202 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008226
CAS-nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Indeks: 13,00429
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98% Min.