Kalium D-gluconat, vannfri USP
Leverandør: Spectrum Chemical
PO178-12KG PO178-2.5KG PO178-50KGBL
SPCMPO178-12KGEA 15325 NOK
SPCMPO178-12KG SPCMPO178-2.5KG SPCMPO178-50KGBL
Kalium D-gluconat, vannfri USP
Kalium D-gluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
MW: 234,25 g/mol
Smeltepunkt: 174…176 °C
Tetthet: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00064211
CAS-nummer: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Indeks: 12,07796
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 97% Min.