L(+)-Serin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
S1023-1KG S1023-25KGBL S1023-12KGBL
SPCMS1023-1KGEA 40800 NOK
SPCMS1023-1KG SPCMS1023-25KGBL SPCMS1023-12KGBL
L(+)-Serin USP
L(+)-Serin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₃H₇NO₃
Kokepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 215…225 °C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064224
CAS-nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Indeks: 14,00846
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98.5% Min.