Betaine hydrochloride USP
Leverandør: Spectrum Chemical
B1104-12KGBL B1104-50KGBL B1104-100GM
SPCMB1104-12KGBLEA 35650 NOK
SPCMB1104-12KGBL SPCMB1104-50KGBL SPCMB1104-100GM
Betaine hydrochloride USP
Betaine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,61 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011903
CAS-nummer: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98% Min.