2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, granular NF
Leverandør: Spectrum Chemical
B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 33100 NOK
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, granular NF
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₅H₂₄O
Kokepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 69…70 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 127 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011644
CAS-nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Indeks: 13,01547
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% Min.