Brij® S100
Leverandør: Spectrum Chemical
B1593-2.5KG B1593-25GM
SPCMB1593-2.5KGEA 18150 NOK
SPCMB1593-2.5KG SPCMB1593-25GM
Brij® S100
Brij® S100
Formel: C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)nOH,n~100
MDL nummer: MFCD00074177
CAS-nummer: 9005-00-9
EINECS: 500-017-8