di-Natriumdisulfitt ≥65%, granular NF, Ph. Eur., BP, JP for food industry
Leverandør: Spectrum Chemical
Danger
SO182-12KG SO182-2.5KG SO182-45KGBL
SPCMSO182-12KGEA 12875 NOK
SPCMSO182-12KG SPCMSO182-2.5KG SPCMSO182-45KGBL
di-Natriumdisulfitt ≥65%, granular NF, Ph. Eur., BP, JP for food industry
di-Natriumdisulfitt
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: Na₂S₂O₅
Smeltepunkt: 150 °C
Tetthet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00167602
CAS-nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Indeks: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 65% Min.