Sorbitan monostearate NF
Leverandør: Spectrum Chemical
SPA63-12KG SPA63-2.5KG SPA63-90KGBL
SPCMSPA63-12KGEA 20600 NOK
SPCMSPA63-12KG SPCMSPA63-2.5KG SPCMSPA63-90KGBL
Sorbitan monostearate NF
Sorbitan monostearate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₂₄H₄₆O₆
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005366
CAS-nummer: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 68% Min.