Stearinsyre, pulver NF
Leverandør: Spectrum Chemical
SPCMST110-12KGEA
15325
NOK
SPCMST110-12KG
SPCMST110-2.5KG
SPCMST110-45KGBL
Stearinsyre, pulver NF
Stearinsyre
Form: Powder
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ MW: 284,48 g/mol Kokepunkt: 361 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 67 °C Tetthet: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 196 °C (closed cup) Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00002752 CAS-nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Indeks: 13,08882 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | 40% Min. |