Bismuth(III) citrate, pulver USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Warning
Synonymer: Bismuth citrate
B1973-12KGBL B1973-25KGBL
SPCMB1973-12KGBLEA 0 NOK
SPCMB1973-12KGBL SPCMB1973-25KGBL
Bismuth(III) citrate, pulver USP
Bismuth(III) citrate
Form: Powder
Formel: C₆H₅BiO₇
MW: 398,08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00050817
CAS-nummer: 813-93-4
EINECS: 212-390-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 49% Min.