(±)-1,3-Butandiol
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B2147-200LTBL B2147-20LT
SPCMB2147-200LTBLEA 61800 NOK
SPCMB2147-200LTBL SPCMB2147-20LT
(±)-1,3-Butandiol
(±)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 206…208 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < –50 °C
Tetthet: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004554
CAS-nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Indeks: 13,01566
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% Min.