Bariumsulfat USP
Leverandør: Spectrum Chemical
BA125-12KG BA125-2.5KG BA125-25KGBL
SPCMBA125-12KGEA 12875 NOK
SPCMBA125-12KG SPCMBA125-2.5KG SPCMBA125-25KGBL
Bariumsulfat USP
Barium sulphate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: BaSO₄
MW: 233,39 g/mol
Kokepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1345 °C
Tetthet: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003455
CAS-nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Indeks: 13,00997
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 97.5% Min.