L(-)-Tyrosin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
T1153-25KGBL T1153-50KGBL T1153-5KG T1153-100GM
SPCMT1153-25KGBLEA 0 NOK
SPCMT1153-25KGBL SPCMT1153-50KGBL SPCMT1153-5KG SPCMT1153-100GM
L(-)-Tyrosin USP
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Kokepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 285 °C
Tetthet: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002606
CAS-nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Indeks: 13,09907
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98.5% Min.