Tiaminhydroklorid USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
TH116-1KG TH116-25KGBL TH116-25GM TH116-500GM
SPCMTH116-1KGEA 11950 NOK
SPCMTH116-1KG SPCMTH116-25KGBL SPCMTH116-25GM SPCMTH116-500GM
Tiaminhydroklorid USP
Tiaminhydroklorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
Smeltepunkt: 252 °C
Tetthet: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012780
CAS-nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Indeks: 13,09366
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98% Min.