Trietanolamin NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
TR143-200LTBL TR143-20LT TR143-4LTGL
SPCMTR143-200LTBLEA 94725 NOK
SPCMTR143-200LTBL SPCMTR143-20LT SPCMTR143-4LTGL
Trietanolamin NF
Trietanolamin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Kokepunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 21,6 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 179 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002855
CAS-nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Indeks: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% Min.