Undec-10-enoic acid USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Warning
Synonymer: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
UN105-20LT UN105-4LT
SPCMUN105-20LTEA 0 NOK
SPCMUN105-20LT SPCMUN105-4LT
Undec-10-enoic acid USP
Undec-10-enoic acid
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Kokepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 24 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 146 °C
MDL nummer: MFCD00004442
CAS-nummer: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Indeks: 12,09983
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 97% Min.