L(+)-Valin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
V1005-1KG V1005-100GM V1005-20KGBL
SPCMV1005-1KGEA 10950 NOK
SPCMV1005-1KG SPCMV1005-100GM SPCMV1005-20KGBL
L(+)-Valin USP
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kokepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 86 °C
Tetthet: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064220
CAS-nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Indeks: 13,09458
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98.5% Min.