Benzylbenzoat USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Warning
Synonymer: Benzoic acid benzyl ester
BE159-200LTBL BE159-20LT BE159-500ML
SPCMBE159-200LTBLEA 0 NOK
SPCMBE159-200LTBL SPCMBE159-20LT SPCMBE159-500ML
Benzylbenzoat USP
Benzylbenzoat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Kokepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 17…20 °C
Tetthet: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 158 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003075
CAS-nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,01129
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% Min.