Kalsiumacetat USP
Leverandør: Spectrum Chemical
C1067-12KG C1067-100GM
SPCMC1067-12KGEA 26275 NOK
SPCMC1067-12KG SPCMC1067-100GM
Kalsiumacetat USP
Kalsiumacetat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: (H₃CCOO)₂Ca
Tetthet: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00150019
CAS-nummer: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Merck Indeks: 12,01683
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% Min.