Kalsiumhydrogenfosfat, vannfri, pulver USP
Leverandør: Spectrum Chemical
C1890-12KG C1890-45KGBL
SPCMC1890-12KGEA 16475 NOK
SPCMC1890-12KG SPCMC1890-45KGBL
Kalsiumhydrogenfosfat, vannfri, pulver USP
Kalsiumhydrogenfosfat
Form: Powder
Formel: CaHPO₄
Smeltepunkt: 370 °C
Tetthet: 2,89 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00010909
CAS-nummer: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Indeks: 13,01697
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98% Min.