Kalsium D-gluconat, vannfri, pulver USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
C1939-12KG C1939-2.5KG C1939-50KGBL
SPCMC1939-12KGEA 16475 NOK
SPCMC1939-12KG SPCMC1939-2.5KG SPCMC1939-50KGBL
Kalsium D-gluconat, vannfri, pulver USP
Kalsium D-gluconat
Form: Powder
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
MW: 430,38 g/mol
Smeltepunkt: 178 °C
MDL nummer: MFCD00064209
CAS-nummer: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Indeks: 13,01671
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98% Min.