Cysteaminium chloride
Leverandør: Spectrum Chemical
C2722-50KGBL C2722-100GM
SPCMC2722-50KGBLEA 0 NOK
SPCMC2722-50KGBL SPCMC2722-100GM
Cysteaminium chloride
Cysteaminium chloride
Formel: C₂H₇NS·HCl
MDL nummer: MFCD00012904
CAS-nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98% Min.