Benzetoniumklorid USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Danger
Synonymer: Hyamine
BE129-12KGBL BE129-2.5KG BE129-50KGBL BE129-125GMGL
SPCMBE129-12KGBLEA 0 NOK
SPCMBE129-12KGBL SPCMBE129-2.5KG SPCMBE129-50KGBL SPCMBE129-125GMGL
Benzetoniumklorid USP
Benzetoniumklorid
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
Smeltepunkt: 164…166 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011742
CAS-nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,01074
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 97% Min.