Kalsium D-gluconat monohydrat ≥98.5% USP
Leverandør: Spectrum Chemical
CA146-12KG CA146-2.5KG CA146-50KGBL
SPCMCA146-12KGEA 16475 NOK
SPCMCA146-12KG SPCMCA146-2.5KG SPCMCA146-50KGBL
Kalsium D-gluconat monohydrat ≥98.5% USP
Kalsium D-gluconat monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Smeltepunkt: 178 °C
MDL nummer: MFCD00150787
CAS-nummer: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Merck Indeks: 13,01671
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98.5% Min.