Reactive yellow 86, yellow powder
Leverandør: MP Biomedicals
Synonymer:
1,3-Benzenedisulphonic acid, 1,3-Benzenedisulphonic acid, 4-((5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-6-((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-, Disodium 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino ]benzene-1,3 disulphonate
Formel:
C₁₈H₁₄Cl₂N₈Na₂O₉S₂ MW: 667,37 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD02179314 CAS-nummer: 61951-86-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Identity Test | Passes |