Sett for fargesammenlikning, MColortest™, Supelco®
Leverandør: Merck
1.08033.0001 1.08039.0001 1.08040.0001 1.08047.0001 1.11104.0001 1.11122.0001 1.14652.0001 1.08203.0001 1.08312.0001
1.08033.0001EA 973 NOK
1.08033.0001 1.08039.0001 1.08040.0001 1.08047.0001 1.11104.0001 1.11122.0001 1.14652.0001 1.08203.0001 1.08312.0001
Sett for fargesammenlikning, MColortest™, Supelco®
Miljø testkit
Raske tester og visuell fargesammenlikning.
  • Resultater i løpet av fem minutter
  • Enkel å bruke
  • Bruksområdeorienterte måleområder
  • Bærbar
  • Det finnes et utvalg av rimelige påfyllingspakker (RP)
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Dette utvalget inneholder både titrimetriske og kolorimetriske tester. Aquamerck®-hurtigtestsystemet har et bredt utvalg og er den beste metoden for analyse av vann for akvariumer, fiskeoppdrett, akvatisk økologi, miljø, kjøl og kjelevann.
RP = påfyllingspakker
** 1 dråpe
Leveringsinformasjon: Alle testsettene inneholder alle de nødvendige reagensene, kyvetter, fargesammenlikningskart og en omfattende brukerveiledning.