Sett for fargesammenlikning, MColortest™, Supelco®
Leverandør: Merck
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18388.0001 1.18394.0001
1.08046.0001EA 896 NOK
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18388.0001 1.18394.0001
Sett for fargesammenlikning, MColortest™, Supelco®
Miljø testkit
Raske tester og visuell fargesammenlikning.
  • Resultater i løpet av ett minutt
  • Enkel å bruke
  • Bruksområdeorienterte måleområder
  • Bærbar
  • Det finnes et utvalg av rimelige påfyllingspakker (RP)
MQuant® with colour card comparator
Fordi de bruker kyvetter med lang lysvei, er MColortest™-testsettene spesielt godt egnet til å måle lave ione-konsentrasjoner (noen så lave som 0,005 mg/l). Disse testsettene passer spesielt godt til å analysere drikkevann, kildevann, renset vann, mineralvann og kjøl og kjelevann.
Leveringsinformasjon: Alle testsettene inneholder alle de nødvendige reagensene, kyvetter, fargesammenlikningskart og en omfattende brukerveiledning.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100