Sett for fargesammenlikning, MColortest™, Supelco®
Leverandør: Merck
1.14753.0001 1.18322.0002 1.14401.0001
1.14753.0001EA 3310 NOK
1.14753.0001 1.18322.0002 1.14401.0001
Sett for fargesammenlikning, MColortest™, Supelco®
Miljø testkit
Raske tester og visuell fargesammenlikning.
  • Resultater i løpet av ett minutt
  • Enkel å bruke
  • Bruksområdeorienterte måleområder
  • Bærbar
  • Det finnes et utvalg av rimelige påfyllingspakker (RP)
MQuant® with colour card comparator
Fordi de bruker kyvetter med lang lysvei, er MColortest™-testsettene spesielt godt egnet til å måle lave ione-konsentrasjoner (noen så lave som 0,005 mg/L). Disse testsettene passer spesielt godt til å analysere drikkevann, kildevann, renset vann, mineralvann og kjøl og kjelevann.
MQuant® with colour disc comparator MCD
Using the comparator disc, these test kits are especially suitable for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
Leveringsinformasjon: Alle testsettene inneholder alle de nødvendige reagensene, kyvetter, fargesammenlikningskart eller komparatorhjul og en omfattende brukerveiledning.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100